566320
Sirtinol
A cell-permeable 2-hydroxy-1-naphthaldehyde derivative that acts as a specific and direct inhibitor of the sirtuin class of deacetylase activity with no affect on human HDAC1.
동의어(들):
Sirtinol, 2-[(2-Hydroxynaphthalen-1-ylmethylene)amino]-N-(1-phenethyl)benzamide, Sir Two Inhibitor Naphthol, SIRT1 Inhibitor I, SIRT1/2 Inhibitor I, SIRT2 Inhibitor III
크기 선택
₩412,801
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
크기 선택
About This Item
₩412,801
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
yellow
solubility
DMSO: 1 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
N([C@@H](C)c4ccccc4)C(=O)c1c(cccc1)N\C=C2\c3c(cccc3)C=CC\2=O
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-18(19-9-3-2-4-10-19)28-26(30)22-13-7-8-14-24(22)27-17-23-21-12-6-5-11-20(21)15-16-25(23)29/h2-18,27H,1H3,(H,28,30)/b23-17-/t18-/m0/s1
InChI key
YUGODMKHHCZZOI-ZVTCDHROSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Human HDAC1
포장
경고
재구성
기타 정보
Grozinger, C.M., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 38837.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1