주요 문서
553325
Sigma-Aldrich
Ras, Human, Recombinant, Wild-Type, E. coli
동의어(들):
rH-Ras, WT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.77
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Level
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
배송 상태
wet ice
저장 온도
−70°C
일반 설명
Recombinant, human wild-type Ras expressed in E. coli. Suitable as a substrate for farnesyltransferase.
포장
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
물리적 형태
In 45 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl₂, 1 mM DTT, 50% glycerol, pH 8.0.
재구성
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
기타 정보
Marshall, M.S. 1995. FASEB J.9, 1311.
James, G.L., et al. 1993. Science260, 1937.
Reiss, Y., et al. 1990. Cell62, 81.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable