주요 문서
Z690686
BactiZapper slide dryer attachment for 3 slides
aluminum holder (with a stainless steel clip)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩202,899
₩202,899
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩202,899
About This Item
UNSPSC 코드:
41103200
NACRES:
NB.13
₩202,899
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
aluminum holder (with a stainless steel clip)
제조업체/상표
BactiZapper
Benchmark Scientific B1000-03
일반 설명
The BactiZapper slide dryer is an aluminum holder that attaches to the BactiZapper infrared sterilizer (Z690651, 230 V or Z690643, 115 V) to dry laboratory slides. The unit connects to the sterilizer with a stainless steel clip and uses heat radiating out of the device to dry laboratory slides.
The slide dryer holds three slides for drying multiple samples per use.
법적 정보
BactiZapper is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)