분석
≥98% (TLC)
형태
lyophilized
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
solubility
chloroform: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25?,26?,27+,28+,29+,30+,31+,32?,33?,34-,35?,37?,38?,39-,40+;/m0./s1
InChI key
MOYOTUKECQMGHE-KKCUGXASSA-M
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Disrupts the membrane potential and stimulates ATPase activity in mitochondria.
경고
재구성
기타 정보
Eytan, G.D., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 12949.
Alonso, M.A., and Carrasco, L. 1981. FEBS Lett.127, 112.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3