475914
Nystatin
from Streptomyces noursei, ≥95% (sum of two peaks, HPLC), solid, sodium ionoph, Calbiochem®
동의어(들):
Nystatin, Streptomyces noursei, Mycostatin
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
Nystatin, Streptomyces noursei, A polyene antifungal antibiotic effective against yeast and mycoplasma.
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 6736
분석
≥95% (sum of two peaks, HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
off-white to yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N[C@@H]1[C@@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C)OC2CC3O[C@@](CC(C3C(=O)O)O)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)O[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C\C=C\CC\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C)O)C)C)O)O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37?,38?,40?,41-,42+,43+,44-,46+,47+/m0/s1
InChI key
VQOXZBDYSJBXMA-RKEBNKJGSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
경고
기타 정보
Opekarova, M., and Tanner, W. 1994. FEBS Lett. 360, 46.
Stoos, B.A., et al. 1994. J. Am. Soc. Nephrol.4, 1855.
Skolink, P.R., et al. 1989. J. Infect. Dis.160, 1056.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable