324727
Endoglycosidase F3, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli
Endoglycosidase F3, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli, cleaves asparagine-linked or free biantennary and triantennary complex, and Man3GlcNAc oligosaccharides from glycoproteins.
동의어(들):
Endo-β-N-acetylglucosaminidase F3, Endo F3
크기 선택
₩754,348
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
크기 선택
About This Item
₩754,348
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
추천 제품
재조합
expressed in E. coli
Quality Level
결합
(N-linked)
양식
liquid
특이 활성도
≥30 units/mg protein
≥5 units/mL
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
do not freeze
외래 활성
Proteases, none detected
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
경고
단위 정의
기타 정보
Tarentino, A.L., and Plummer, T.H. 1994. Methods Enzymol. 230, 44.
Tarentino, A.L., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9702.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L. 1991. J. Biol. Chem. 266, 1646.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.