주요 문서
1.93006
Supelco
Nitric acid
69%, for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Nitric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
63.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
Nitric acid about 69%, for analysis EMPARTA® ACS
Grade
ACS reagent
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
EMPARTA®
bp
120.5 °C (lit.)
저장 온도
20-25°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93006.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93006.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93006.5021: 5 L, Minimum order quantity: 2
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1