주요 문서
125057
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (S)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (S), volume 1 mL, prepacked column
동의어(들):
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (S), 1 ml
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 UNIT
₩272,800
₩272,800
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 UNIT
₩272,800
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
₩272,800
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
material
polypropylene housing
제품 라인
Fractogel®
양식
prepacked column
파라미터
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
컬럼 내경 × 길이
8 mm × 20 mm
용적
1 mL
기질 활성군
Methacrylate
평균 입자 크기
20-40 μm
용량
~100 mg, BSA binding capacity
응용 분야
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
일반 설명
8 x 20mm
분석 메모
Appearance: passes test
법적 정보
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13
문서
Explore strategies for separating empty and filled capsids in viral vector production. Learn about upstream strategies and how trends in AAV capsid design impact purification.