Merck
1.20079
Millipore
Eshmuno® Q Resin
Eshmuno® Q
동의어(들):
Eshmuno® Q
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 ML
₩189,300
100 ML
₩1,517,700
₩189,300
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 ML
₩189,300
100 ML
₩1,517,700
About This Item
UNSPSC 코드:
47101511
₩189,300
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
Quality Level
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
무균
sterile (Caustic Stable)
제품 라인
Eshmuno®
양식
resin
특정 분석물질
MAbs
파라미터
1000 cm/hr flow rate
1000 cm/hr max. flow rate
8 bar max. pressure
기질 활성군
polymer, polyvinyl ether
평균 입자 크기
85 μm
용량
150 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
~150 mg, BSA binding capacity
전이 온도
flash point 35 °C (own results)
density
1 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
recombinant protein
vaccine development
분리 기술
anion exchange
mixed mode
저장 온도
2-30°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Eshmuno® Q resin is a strong anion exchange resin, coupling our renowned tentacle structure with a hydrophilic polyvinyl ether base matrix. Consequently, Eshmuno® Q resin offers outstanding results in typical anion exchange applications, such as removing biomolecules′ impurities in flow-through mode.
특징 및 장점
Eshmuno® Q chromatography resin enables:
  • Purification of acidic and neutral proteins and peptides from different sources, including plasma
Superior productivity for downstream processing of biomolecules
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities, such as HCP, leached Protein A, and viruses
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
포장
  • 1.20079.0100: Eshmuno® Q Resin 100ml
  • 1.20079.0010: Eshmuno® Q Resin 10ml
  • 1.20079.0500: Eshmuno® Q Resin 500ml
  • 1.20079.5000: Eshmuno® Q Resin 5L
Plastic bottle
분석 메모
Appearance: Milky cream coloured turbid suspension, free from coarse mechanical impurities.
Microscopic evaluation: Spherical particles, no agglomerates, no fines.
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Ionic capacity: 90 - 190 µeq/ml
Performance test (conalbumin): 9 - 19 mS/cm
Performance test (human serum albumin): 20 - 30 mS/cm
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Protein binding capacity(bovine serum albumin): 120 - 190 mg/ml
Particle size (50-120 µm): ≥ 80 %
Particle size (d50): 75 - 95 µm
Cerium: ≤ 30 µg/g
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count): ≤ 100 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count): ≤ 100 CFU/ml
법적 정보
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F
Flash Point (°C)
35 °C
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.
문서
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
모두 보기
관련 콘텐츠
맞춤형 바이러스 백신 제조는 협력을 통해 바이러스가 가진 고유의 문제를 해결합니다.
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically polishing chromatography and the relevant associated products.