Merck
1.16887
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (S)
동의어(들):
Biochromatography, Fractogel® Ion exchangers, Ion exchanger for LC (Fractogel® TSK/EMD), Fractogel® EMD TMAE (S)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 ML
₩169,000
₩169,000
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 ML
₩169,000
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
₩169,000
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Quality Level
설명
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
무균
sterile (Caustic Stable)
제품 라인
Fractogel®
양식
resin
파라미터
8 bar max. pressure
80 cm/hr flow rate
기질 활성군
methacrylate
용량
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
전이 온도
flash point 35 °C (calculated)
density
1.430 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1000 kg/m3
응용 분야
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
분리 기술
anion exchange
strong anion exchange
저장 온도
2-30°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stron anion exchange Fractogel® resin with small particle size, featuring the tentacle technology with a trimethylammoniumethyl functional group, for purification of acidic and neutral proteins and peptides from multiple sources, DNA and virus removal, plasmid isolation, vaccine purification, and more
특징 및 장점
Fractogel® EMD TMAE (S) (20-40 µm particle size) enables:
High protein loading conditions resulting in good selectivity and resolution with the tentacle technology
  • Excellent binding to large viruses at increased loading
  • Homogenous binding with high selectivity and purity
  • Reduce operating costs and resin replacement with enduring durability - allowing for multiple cycles of column regeneration and sanitization
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
포장
  • 1.16887.0100: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 100ml
  • 1.16887.0010: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 10ml
  • 1.16887.0500: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 500ml
  • 1.16887.5000: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 5L
Plastic bottle
분석 메모
Appearance: Milky turbid suspension, free from impurities (foreign particles)
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles, no agglomerates, no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.03 %
Ce content: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 5.0 bar
Particle size (d10): 20 - 28 µm
Particle size (d50): 24 - 34 µm
Particle size (d90): 28 - 38 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (bovine serum albumin): 80 - 120 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.1
Functional Test: Seperation of conalbumin and human serum albumin
법적 정보
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F
Flash Point (°C)
35 °C
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.
문서
Explore strategies for separating empty and filled capsids in viral vector production. Learn about upstream strategies and how trends in AAV capsid design impact purification.