₩164,700
예상 입고일2025년 4월 18일세부사항
추천 제품
ligand
(Sulfoisobutyl)
Quality Level
무균
sterile (Caustic Stable)
양식
resin
특정 분석물질
MAbs
파라미터
500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
기질 활성군
polymer, polyvinyl ether
평균 입자 크기
50 μm
pH
7 ( in H2O)
용량
120 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
전이 온도
flash point 35 °C
density
1 g/cm3
응용 분야
ADC
mAb
recombinant protein
분리 기술
strong cation exchange
저장 온도
2-30°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
- High aggregate removal efficiency combined with high dynamic binding capacity
- High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes.
- Wide pH and conductivity operating window
포장
- 1.20083.0100: Eshmuno® CPX Resin 100ml
- 1.20083.0010: Eshmuno® CPX Resin 10ml
- 1.20083.0500: Eshmuno® CPX Resin 500ml
- 1.20083.5000: Eshmuno® CPX Resin 5L
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F
Flash Point (°C)
35 °C
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능