₩227,200
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
추천 제품
Quality Level
ligand
(Sulfoisobutyl)
무균
sterile (Caustic Stable)
제품 라인
Eshmuno®
양식
resin
특정 분석물질
MAbs
파라미터
400 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
기질 활성군
polymer, polyvinyl ether
평균 입자 크기
50 μm
용량
70 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
전이 온도
flash point 35 °C
분리 기술
cation exchange
strong cation exchange
저장 온도
2-30°C
일반 설명
특징 및 장점
- Superior flow-through removal of mAb aggregates
- High product recoveries at high mass loadings
- Significant reduction in resin and buffer volume
- Smaller manufacturing footprint (smaller columns, buffer tanks, etc.)
- Low salt process conditions eliminate the need for dilution before subsequent ion exchange steps
- Significant reduction in processing volumes improves virus filtration and ultrafiltration processing economics
- Rigid base bead enables higher flow rates and easier column packing
- Strong chemical stability
- Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
포장
- 1.20093.0100: Eshmuno® CP-FT Resin 100 ml
- 1.20093.0010: Eshmuno® CP-FT Resin 10 ml
- 1.20093.0500: Eshmuno® CP-FT Resin 500 ml
- 1.20093.5000: Eshmuno® CP-FT Resin 5 L
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F
Flash Point (°C)
35 °C
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능