주요 문서
1.08389
Supelco
Toluene
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
동의어(들):
Toluol, Methylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 L
₩319,725
₩319,725
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
4 L
₩319,725
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
92.14
Beilstein:
635760
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191501
EC 인덱스 번호:
203-625-9
NACRES:
NA.03
bp:
110-111 °C (lit.)
vapor pressure:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
₩319,725
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Agency
suitable for EPA 1613
Quality Level
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
제품 라인
SupraSolv®
분석
≥99.8% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
기술
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
동점도
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
전이 온도
flash point 4 °C
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
기타 정보
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
법적 정보
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4.4 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
광도측정 검사 및 투명하게 여과된 시료를 이용하여 445 nm에서 결과를 측정해서 물에 함유된 Selenium을 정량화.
관련 콘텐츠
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.