주요 문서
1.01772
Supelco
Petroleum benzine boiling range 40-60°C
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
동의어(들):
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2.5 L
₩274,050
₩274,050
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2.5 L
₩274,050
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
NACRES:
NA.03
bp:
40-60 °C/1013 hPa
vapor pressure:
350 hPa ( 20 °C)
₩274,050
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
350 hPa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
SupraSolv®
양식
liquid
autoignition temp.
250 °C (DIN 51794)
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-7.4 % (v/v)
기술
gas chromatography (GC): suitable
동점도
0.45 cSt(20 °C)
bp
40-60 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
전이 온도
flash point <-21 °C
density
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
저장 온도
2-30°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
기타 정보
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
법적 정보
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-7.6 °F
Flash Point (°C)
-22 °C