Merck
1.37036
SAFC
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
의약품 제조
동의어(들):
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Sodium monohydrogen phosphate, Sodium phosphate dibasic, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩153,400
5 KG
₩433,600
₩153,400
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩153,400
5 KG
₩433,600
About This Item
Linear Formula:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
177.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-448-7
₩153,400
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
설명
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
양식
solid
특징
RNase and DNase free
pH
8.9-9.2 (5% in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
93 g/L
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate is typically used as a phosphate buffer system component for biomolecule downstream chromatography steps or final liquid formulation.
Due to its low microbial and endotoxin limits, di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
ADC 생산의 접합 단계에서는 안정된 링커를 사용하여 고효능 활성 제약 성분(HPAPI)을 mAb에 부착합니다. 효과적인 접합에는 복잡한 결정 과정이 따르며, 이 페이지에서는 성공을 보장하는 서비스와 제품을 간략하게 설명합니다.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.