1.02817
Cyclohexane
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
동의어(들):
Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
크기 선택
About This Item
77 mmHg ( 20 °C)
추천 제품
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
SupraSolv®
분석
≥99.8% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
500 °F
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
9 %
기술
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
동점도
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
전이 온도
flash point -18 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
기타 정보
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-20 °C - closed cup