05-1527
Anti-eIF4A3 Antibody, clone 3F1
clone 3 F 1, from mouse
동의어(들):
ATP-dependent RNA helicase DDX48, ATP-dependent RNA helicase eIF4A-3, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 48, DEAD box protein 48, Eukaryotic initiation factor 4A-like NUK-34, Eukaryotic translation initiation factor 4A isoform 3, Nuclear matrix prote
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3 F 1, monoclonal
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EIF4A3(9775)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunocytochemistry: Reported by independent laboratory using representative lot.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
품질
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected eIF4A3 on 10 µg in HeLa cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HeLa cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable