Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
MRQ-50, monoclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (363M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (363M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (363M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (363M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (363M-18)
제조업체/상표
Cell Marque®
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
동형
IgG
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
human ... PAX8(7849)
일반 설명
품질
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
물리적 형태
제조 메모
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)