208750
ALLN
InSolution, ≥95%, Inhibitor of calpain I, calpain II, cathepsin B, and cathepsin L
동의어(들):
InSolution ALLN, Calpain Inhibitor I, LLNL, MG 101, Proteasome Inhibitor V
크기 선택
₩172,043
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
크기 선택
About This Item
₩172,043
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solution
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
clear colorless
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCC)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
calpain 1
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 721.
Squier, M.K., et al. 1994. J. Cell Physiol.159, 229.
Rami, J., and Kreiglstein, J. 1993. Brain Res.609, 67.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup