주요 문서
900412E
Avanti
oleic acid(17-yne)
Avanti Research - A Croda Brand 900412E, ethanol solution
동의어(들):
(Z)-octadec-9-en-17-ynoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩203,406
₩203,406
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩203,406
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H30 O2
CAS Number:
Molecular Weight:
278.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩203,406
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
ethanol solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (900412E-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 900412E
농도
1 mg/mL (900412E-1mg)
지질 유형
click reagents
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Oleic acid (17-yne) is a click chemistry reagent useful for membrane research. The clickable alkyne group may be used to probe cholesterol binding interactions in living cells.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900412E-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)