동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
형태
liquid
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+34
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(\[2H])=C(\[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2/hD
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-PRLROCHISA-N
포장
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable