주요 문서
860925P
Avanti
N-24:0 (2S-OH) Phytosphingosine
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
N-(2′-(S)-hydroxylignoceroyl)-phytosphingosine (Saccharomyces Cerevisiae)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩304,297
₩304,297
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩304,297
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H85NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
684.13
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
₩304,297
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860925P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H85NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-40(46)42(48)43-38(37-44)41(47)39(45)35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h38-41,44-47H,3-37H2,1-2H3,(H,43,48)/t38-,39+,40-,41-/m0/s1
InChI key
ZFUXWVVVWGWGPQ-XRFUAQTBSA-N
포장
5ML Amber Glass Screw Cap Vial (860925P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)