포장
pkg of 1 × 5 mg (860816P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860816P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C34H67NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-32(37)31(30-36)35-34(39)33(38)29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h26,28,31-33,36-38H,3-25,27,29-30H2,1-2H3,(H,35,39)/b28-26+/t31-,32+,33-/m0/s1
InChI key
YWZGQPJRQXHVQX-UMKNRRHWSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.