주요 문서
860778C
Avanti
18:0 Dibromo MG (S-isomer)
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
동의어(들):
1-(9,10-Dibromostearoyl)-sn-glycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H40Br2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
516.35
UNSPSC 코드:
12161902
NACRES:
NA.25
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
분자량
516.35 g/mol
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (860778C-25MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
10 mg/mL in chloroform (860778C-25MG)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@](O)([H])COC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H40Br2O4/c1-2-3-4-5-7-10-13-19(22)20(23)14-11-8-6-9-12-15-21(26)27-17-18(25)16-24/h18-20,24-25H,2-17H2,1H3/t18-,19?,20?/m0/s1
InChI key
XXBCOZLVGAZRSV-HDYDNRTBSA-N
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860778C-25MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)