855676C
Avanti
17:0 Lyso PC
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
동의어(들):
1-heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(17:0/0:0)
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (855676C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (855676C-200mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 855676C
농도
10 mg/mL (855676C-25mg)
25 mg/mL (855676C-200mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)31-22-24(27)23-33-34(29,30)32-21-20-26(2,3)4/h24,27H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
InChI key
SRRQPVVYXBTRQK-XMMPIXPASA-N
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.