주요 문서
855476C
Avanti
13:0 Lyso PC
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
동의어(들):
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(13:0/0:0)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩275,674
₩275,674
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩275,674
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H44NO7P
CAS Number:
Molecular Weight:
453.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
₩275,674
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (855476C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 855476C
농도
10 mg/mL (855476C-25mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
13:0 Lyso PC has been used as a phospholipid standard to quantify lyso-phosphatidylcholine in lipid profiling of plant polar glycerol lipids using electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS) and data processing.[1] It may also be used as a standard in metabolomics analyses to investigate the metabolic fingerprint of childhood obesity and insulin resistance.[2]
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855476C-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Y and Wang X
Bio-protocol, 6, 1849e-1849e (2016)
Rapid affinity chromatographic isolation method for LDL in human plasma by immobilized chondroitin-6-sulfate and anti-apoB-100 antibody monolithic disks in tandem
Liangsupree T, et al.
Scientific Reports, 9(1), 1-10 (2019)