858124P
Avanti
18:0 Lyso PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:0/0:0); 110713
크기 선택
About This Item
추천 제품
설명
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
분석
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 g (858124P-1g)
pkg of 1 × 500 mg (858124P-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객