840040P
Avanti
18:2 PS
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
동의어(들):
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (840040P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 840040P
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,38-39H,3-10,15-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
InChI key
UVFDOHNSRSJPOV-ZMRXOJHASA-M
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.