분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (840039P-10mg)
pkg of 2 × 100 mg (840039P-200mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 840039P
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H80NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,38-39H,3-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
InChI key
ALPKKMIPHGSQRX-NJZWBUMZSA-M
일반 설명
애플리케이션
- has been used in the preparation of multilamellar and unilamellar liposomes
- may be used in the preparation of liposomes for liposome binding assays
- may be used to generate multilamellar phospholipid vesicles
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code