810219P
Avanti
C12-NBD Sphingomyelin
Avanti Research™ - A Croda Brand 810219P, powder
동의어(들):
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-sphingosine-1-phosphocholine
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (810219P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 810219P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCNc1c2n[o]nc2c(cc1)[N+](=O)[O-])[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C41H73N6O9P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-21-24-27-38(48)36(34-55-57(52,53)54-33-32-47(2,3)4)43-39(49)28-25-22-19-16-14-17-20-23-26-31-42-35-29-30-37(46(50)51)41-40(35)44-56-45-41/h24,27,29-30,36,38,48H,5-23,25-26,28,31-34H2,1-4H3,(H2-,42,43,45,49,52,
InChI key
FCQMKLRMKNYONQ-YPGNEAGUSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.