분석
>99% (TLC)
형태
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (810209X-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 810209X
농도
1 mg/mL (810209X-1mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C30H49N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h15,18,20-21,25,27,31,36-37H,2-14,16-17,19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/b18-15+/t25-,27+/m0/s1
InChI key
HZIRBXILQRLFIK-VPZZKNKNSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3