870295P
Avanti
DSPE-RGD
Avanti Research™ - A Croda Brand 870295P, powder
동의어(들):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-(cysarginylglycylaspartate-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (870295P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 870295P
응용 분야
advanced drug delivery
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(C1CCC(CN2C(CC(SC[C@@H](C([O-])=O)NC([C@H](CC([O-])=O)NC(CNC([C@@H]([NH3+])CCCNC(N)=N)=O)=O)=O)C2=O)=O)CC1)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C68H122N9O18PS.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-61(82)92-48-53(95-62(83)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)49-94-96(90,91)93-43-42-72-63(84)52-39-37-51(38-40-52)47-77-59(79)45-57(66(77)87)97-50-56(67(88)89)76-65(86)55(44-6
InChI key
BNMYYFNFRONMOH-CIJOWSANSA-L
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.