810211P
Avanti
C12-NBD Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 810211P, powder
동의어(들):
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-D-erythro-sphingosine
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (810211P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 810211P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C36H61N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-21-24-33(43)31(29-42)38-34(44)25-22-19-16-13-11-14-17-20-23-28-37-30-26-27-32(41(45)46)36-35(30)39-47-40-36/h21,24,26-27,31,33,37,42-43H,2-20,22-23,25,28-29H2,1H3,(H,38,44)/b24-21+/t31-,33+/m0/s1
InChI key
SNOJCYCOPNIGIK-ULETYAGTSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.