800815O
Avanti
16:0-18:1 DG
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol, neat oil
동의어(들):
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol; DG(16:0/18:1(9Z)/0:0)
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800815O-10mg))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap 800815O-20)0mg)
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800815O-25mg))
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 800815O
지질 유형
neutral lipids
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
애플리케이션
포장
저장 및 안정성
기타 정보
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.