800811O
Avanti
18:1 DG
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
1-2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol; DG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/0:0); DOG
크기 선택
About This Item
추천 제품
설명
1-2-dioleoyl-sn-glycerol, neat oil
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800811O-10mg))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (800811O-200mg))
pkg of 5 × 100 mg (with screw cap 800811O-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800811O-25mg))
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
neutral glycerides
neutral lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17+,20-18-/t37-/m0/s1
InChI key
AFSHUZFNMVJNKX-CSWDEDFYSA-N
일반 설명
애플리케이션
포장
저장 및 안정성
기타 정보
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객