포장
pkg of 1 × 1 mg (870110O-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
neutral lipids
phosphoglycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flash Point (°F)
626.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
330.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객