주요 문서
700233P
Avanti
β-Muricholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β-cholanic acid-3α,6β,7β-triol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩266,336
5 MG
₩799,008
₩266,336
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩266,336
5 MG
₩799,008
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H40O5
CAS Number:
Molecular Weight:
408.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩266,336
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI key
DKPMWHFRUGMUKF-CRKPLTDNSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700233P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700233P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)