주요 문서
700246P
Avanti
Tauro-γ-muricholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5ß-cholanic acid-3α,6α,7α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩289,478
₩289,478
예상 입고일2025년 7월 10일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩289,478
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H44NNaO7S
CAS Number:
Molecular Weight:
537.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩289,478
예상 입고일2025년 7월 10일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700244P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)