주요 문서
700215P
Avanti
Dehydrocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β-cholanic acid-3,7,12-trione, 5?-cholanic acid-3,7,12-trione
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩296,685
₩296,685
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩296,685
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H34O5
Molecular Weight:
402.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩296,685
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 10 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O)=O
InChI key
OHXPGWPVLFPUSM-KLRNGDHRSA-N
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)