주요 문서
700217P
Avanti
Dehydrolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β-cholanic acid-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩320,537
₩320,537
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩320,537
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H38O3
CAS Number:
Molecular Weight:
374.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩320,537
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
포장
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700127P-10MG))
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI key
KIQFUORWRVZTHT-OPTMKGCMSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700217P-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)