생물학적 소스
bovine heart
양식
chloroform:methanol solution
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
metabolomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
애플리케이션
성분
Bovine Heart Extract is supplied in one vial as 25 mg in 1 mL of chloroform.
The second vial is supplied in 0.5 mL of chloroform:methanol (1:1) and contains the following components each at 1 mg/mL unless otherwise noted.
- Cholesterol
- 18:1 TG
- 18:1 SM
- 18:1 Ceramide
- 18:1 Lyso PC
- 19:0 Chol Ester
- 14:1 DG
- 14:1 CA
- 14:1 PC
- 14:1 PS
- 14:1 PG
- 14:1 PE
- 14:1 PI (0.25 mg/mL)
- 14:1 PA
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.