주요 문서
860598P
Avanti
C18 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860598P, powder
동의어(들):
D-lactosyl-β-1,1′ N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩376,058
₩376,058
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩376,058
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H91NO13
CAS Number:
Molecular Weight:
890.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩376,058
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (860598P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860598P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860598P-50mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860598P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI key
VOZHMDQUIRUFQW-LOTHNZFDSA-N
일반 설명
C18 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0) is a synthetic sphingolipid.[1]
애플리케이션
C18 Lactosyl (β) Ceramide (d18:1/18:0) is suitable for use as a lipid standard in ozone-induced dissociation mass spectrometry (OzID-MS).[2] It is also suitable for the preparation of saposin-derived lipid nanoparticles (SapNPs).[3]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860598P-25mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860598P-50mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860598P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ceramide stearic to palmitic acid ratio predicts incident diabetes
Hilvo M, et al.
Diabetologia, 61(6), 1424-1434 (2018)
Saposin lipid nanoparticles: a highly versatile and modular tool for membrane protein research
Flayhan A, et al.
Structure, 26(2), 345-355 (2018)
Structural analysis of unsaturated glycosphingolipids using shotgun ozone-induced dissociation mass spectrometry
Barrientos RC, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(11), 2330-2343 (2017)