생물학적 소스
synthetic
설명
Technique(s): mass spectrometry
분석
≥99% (TLC)
포장
pkg of 1 × 1 ea (330379W-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Acylcarnitines transport fatty acids into mitochondria for β-oxidation, making them essential for the regulation of carbohydrate and lipid metabolism within a cell. A variety of health conditions are associated with dysregulated acylcarnitine levels, such as mitochondrial dysfunction, sepsis, cancer, and autoimmune disorders. Carnitine SPLASH™ contains deuterated forms of L-carnitine and 13 acylcarnitines for analysis of a wide array of sample types.
애플리케이션
Lipidomics
포장
2mL Amber Glass Sealed Ampule (330379W-1EA)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
- 870311PL-carnitine-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 10µg/mLSDS
- 870333PC2:0 L-carnitine-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 10µg/mLSDS
- 870332PC3:0 L-carnitine-d9 (HCl Salt), Avanti Research™ - A Croda Brand 10µg/mLSDS
- 870331PC4:0 L-carnitine-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 10µg/mLSDS
- 870330PC5:0 L-carnitine-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 10µg/mLSDS
- 870329PC6:0 L-carnitine-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 10µg/mLSDS
- 870328PC8:0 L-carnitine-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 10µg/mLSDS
- 870327PC10:0 L-carnitine-d9 (HCl salt), Avanti Research™ - A Croda Brand 10µg/mLSDS
- 870326PC12:0 L-carnitine-d9 (HCl salt), Avanti Research™ - A Croda Brand 10µg/mLSDS
- 870325PC14:0 L-carnitine-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 10µg/mLSDS
- 870323PC16:0 L-carnitine-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 10µg/mLSDS
- 870324PC18:0 L-carnitine-d9 (HCl salt), Avanti Research™ - A Croda Brand 10µg/mLSDS
- 870321PC18:1 L-carnitine-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 10µg/mLSDS
- 870322PC18:2 L-carnitine-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 10µg/mLSDS
모두 보기 (14)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.