분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1x1 mg (870330P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
lipidomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-5-6-7-12(16)17-10(8-11(14)15)9-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
InChI key
VSNFQQXVMPSASB-YEELJIISSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870330P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.