문서
870329P
Avanti
C6:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Hexanoyl L-carnitine-d9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16D9NO4
Molecular Weight:
268.40
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1x1 mg (870329P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
lipidomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870329P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable