주요 문서
870328P
Avanti
C8:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Octanoyl L-carnitine-d9
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩392,298
₩392,298
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩392,298
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H20D9NO4
Molecular Weight:
296.45
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
₩392,298
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1x1 mg (870328P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
lipidomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C15H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h13H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
InChI key
CXTATJFJDMJMIY-UKACUGSRSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870328P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)