주요 문서
870324P
Avanti
C18:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Stearoyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H41D9ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
473.18
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
(TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1x1 mg (870324P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI
1S/C25H49NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h23H,5-22H2,1-4H3;1H/t23-;/m1./s1/i2D3,3D3,4D3;
InChI key
YSVYWVPJJXVIFM-CYBATEEDSA-N
애플리케이션
Mass Spectrometry
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870324P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)