The minimum and maximum flow rates are as follows: Minimum (0.5 µl syringe): 1.28 pl/min, Maximum (10ml syringe): 25.99 ml/min, Maximum (60ml syringe): 88.28 ml/min.
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
특징
CSA approved
accuracy± 0.5%
4 channels
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
KD Scientific 788100
파라미터
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
크기
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
용적
0.0005-60 mL
중량
2.66 kg (5.9 lb)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Infuse only single syringe pump. Accommodates syringes from 0.5 μL to 60 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
특징 및 장점
- Holds one syringe from 0.5 μL to 60 mL
- Stall detection
- High resolution color touch screen
- Unparalleled ease of use
- Password protected touch display
- Run LED light on front pane
- lFull metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 30 lbs/13 kg linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB portI/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
법적 정보
Legato is a trademark of KD Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객