주요 문서
Z569631
KDS syringe multi-rack for Legato series pumps
large
동의어(들):
dosing pump syringe rack, infusion pump syringe rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,861,104
₩1,861,104
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,861,104
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.01
₩1,861,104
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
KD Scientific 78-8301
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Accommodates up to 4 x 60 to 140 mL syringes. Works with Legato 200, 210 and 210P.
법적 정보
Legato is a trademark of KD Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is the lowest possible flow rate of Z569631 KDS syringe multi-rack for Legato™ series pumps
    1 답변
    1. The minimum flow rate is dependent upon the chosen syringe size. This product has a minimum flow rate of 5 pl/min with a 0.5 µl syringe. The maximum flow rate is 215.803 ml/min with a 140 ml syringe. The graphic below offers additional minimum and maximum flow rates by syringe type.