주요 문서
Z687731
Replacement NMR needle with bevel tip for eVol® electronic syringe
for 500 μL, L × O.D. 11.5 cm × 0.63 mm, gauge size 23
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩169,505
₩169,505
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩169,505
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
₩169,505
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
게이지 크기
23
제조업체/상표
SGE 039160
길이 × O.D.
11.5 cm × 0.63 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The eVol® NMR electronic syringe facilitates in-tube sample mixing and enables recovery of precious samples allowing them to be stored in alternative vessels (such as inexpensive vials) rather than being left in valuable tubes. The beveled tip replacement needles come in multiple length and gauge options to fit your specific needs.
법적 정보
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)